Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Fyrkantig HDPE kanna
Produktkod. 12422591 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
3785 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12422591 3785 mL Paket med 4
1 options
Produktkod. 12422591 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 222333
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    662.20 SEK
    599.13 SEK / Paket med 4
    Save 63.07 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 31-03-2027
Square HDPE Kanna är designad för pålitlig förvaring och transport av vätskor. Tillverkad av högdensitetspolyeten med god kemisk beständighet och integrerat handtag. Inkluderar en 38-400 polyvinylfodrad skruvlock.
  • Idealisk för förvaring och transport av vätskor
  • Inbyggt handtag stödjer bärandet av flaskan
  • God kemikaliebeständighet
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3785 mL
Färg Klart
Diameter (engelska) 5,62 tum.
Material HDPE
Kvantitet 4 kannor/Cs.
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Yes
Graderad Nej
Mun Gängad
Höjd (metrisk) 285 mm
Höjd (engelska) 11,22 tum.
Förslutningsfoder Polyvinyl
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38-400 mm
Diameter (metrisk) 143 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 128 oz.
Form Fyrkantig
Disponibel Reusable
Produkttyp Fyrkantig kanna