Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Färgskål och lock för 16, 20 eller 30 positions glidställ
Produktkod. 10612973 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Längd (metrisk):
118 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10612973 118 mm Paket med 6
1 options
Produktkod. 10612973 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 900303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11875.00 SEK
    8745.19 SEK / Paket med 6
    Save 3129.81 SEK
    26% Av
Beräknad leverans: 15-12-2026
Tillverkad av soda lime glas
  • Manufactured from soda-lime glass for chemical resistance and durability
  • Designed for use with 16, 20 or 30 position slide racks
  • Suitable for standard manual staining procedures
  • Removable glass slide rack with open bottom facilitates rapid immersion and drainage, reducing carryover
  • Compatible with standard slide sizes: 3 x 1 in. (75 x 25 mm), 3 x 1.5 in. (75 x 38 mm), and 3 x 2 in. (75 x 51 mm)
  • Includes matching glass cover
Specifikationer
Förslutning ingår Förslutning ingår
Stängningsmaterial Glas
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Bottenform Rektangulär
Färg Clear
Material Soda Lime Glas
Typ Fläckningsskål
Slide Count 16 diabilder (32 diabilder rygg mot rygg), 20 bilder (40 bilder rygg mot rygg)
Mått (L x B) 4,64 x 3,4 tum. (11,8 x 8,8 cm)
Längd (engelska) 4,64 tum.
Längd (metrisk) 118 mm
Bredd (engelska) 3,4 tum.
Bredd (metrisk) 88 mm
Höjd (metrisk) 66 mm
Djup (engelska) Insida 2,7 tum
Djup (metriskt) 70 mm
Djup (metriskt) inuti 7 cm