Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Färgningsburkar, 8-10 objektglasenhet
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterDescription
Med en bred topp utformad för bekvämlighet vid överföring av rutschkanor. Wheaton™ Färgningsburkar, 8-10 objektglasenhet är särskilt lämpliga för färgning av objektglas som är inskrivna i ena änden.
- Med lock
- Tillverkad av soda lime glas
- Rymmer 8 enkla 3 x 1 tum. (75 x 25 mm) glider vertikalt eller 16 glider rygg mot rygg
Specifications
Specifications
| Förslutning ingår | Förslutning ingår |
| Stängningsmaterial | Glas |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Bottenform | Rektangulär |
| Färg | Clear |
| Material | Soda Lime Glas |
| Typ | Färgningsburk |
| Slide Count | 8 individuella eller 16 bilder rygg mot rygg |
| Mått (L x B) | 1,6 x 1,02 tum. (4,2 x 2,6 cm) |
| Längd (engelska) | 1,6 tum. |
| Show More |