Beskrivning
- Längre täckglas kan rymmas om locket tas bort
- Inkluderar en 43-400 vit polypropenskruvlock med en PTFE-belagd polyetenfoder
- Rymmer upp till 4 täckglas, 17-23 mm breda och upp till 30 mm långa
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Vitt |
| Förslutning ingår | Förslutning ingår |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Skruva |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Bottenform | Rund |
| Färg | Clear |
| Material | Soda Lime Glas |
| Typ | Färgningsburk |
| Höjd (metrisk) | 44mm |