Beskrivning
- Maträtt av Hellendahl-typ
- Inkluderar ett glaslock
- Rymmer 8 individuella 3 x 1 tum. (75 x 25 mm) diabilder eller, om nödvändigt, 16 diabilder rygg mot rygg
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutning ingår | Ja |
| Stängningsmaterial | Glas |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Färg | Clear |
| Material | Soda Lime Glas |
| Typ | Hellendahl-typ färgburk |
| För användning med (utrustning) | Färgskål eller TLC utvecklingskammare |
| Slide Count | 8 individuella eller 16 bilder rygg mot rygg |
| Mått (L x B) | 2,9 x 0,98 tum. (7,6 x 2,5 cm) |
| Längd (engelska) | 2,9 tum. |
| Visa mer |