Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Färgningsburkar och tillbehör
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Typ:
Coplin färgningsburk
Skjutgrepp
Slide Count:
5
5 diabilder vertikalt eller 10 diabilder rygg mot rygg
Material:
Polypropen
Soda Lime Glas
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 6
Beskrivning
Coplin färgningsburk:
- Tillverkad av soda-lime glas
- Kapacitet 60 ml
- Möjliggör enkel och säker förflyttning av fem diabilder
- Passar in Wheaton Coplin färgningsburkar
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutning ingår | Förslutning ingår |
| Stängningsmaterial | Glas |
| Bottenform | Rund |
| Kapacitet (metrisk) | 65 mL |
| Material | Soda Lime Glas |
| Typ | Coplin färgningsburk |
| För användning med (applikation) | Färgning |
| För användning med (utrustning) | Wheaton coplinfärgningsburkar |
| Slide Count | 5 diabilder vertikalt eller 10 diabilder rygg mot rygg |
| Mått (L x B) | 1,02 x 1,02 tum. (2,6 x 2,6 cm) |
| Visa mer |