Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Bombprovtagare i rostfritt stål
Produktkod. 10025254 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10025254 500 ml Varje
1 options
Produktkod. 10025254 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 885200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25120.00 SEK
    17253.12 SEK / Paket med 1
    Save 7866.88 SEK
    31% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kräver
Dubbel kabelmontage
Samla flytande eller lätt viskösa prover från tankar, dammar, laguner och brunnar
Består av cylindrisk reservoarkammare, tyngd kolv som tätar kammaren i botten och kabelfäste
Beställningsinfo
Mått, 2,5 tum dia. x 10 tum (6,3 x 25 cm); Vikt: 4 lb. (1,8 kg)
Specifikationer
Produkttyp Bombprovtagare
Material Rostfritt stål
Autoklaveringsbar Autoclavable
Inkluderar Cylindrisk reservoarkammare, tyngd kolv som tätar kammaren i botten och kabelfäste
Kapacitet (engelska) 17 oz.
Kapacitet (metrisk) 500 ml
För användning med (applikation) Samla flytande eller lätt viskösa prover från tankar, dammar, laguner och brunnar
Diameter (engelska) Yttre 2,5 tum
Diameter (metrisk) Yttre 6.3 cm
Längd (engelska) 10 tum
Längd (metrisk) 25 cm