Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Rostfritt stål axelmonteringssats för Celstir
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
För användning med (utrustning):
1000 ml kolv
125 ml kolv
25 ml kolv
250 ml kolv
6000 ml kolv
8000 ml kolv
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ge maximal ytgräns mellan kultur och kolvatmosfär
- Idealisk för mikrobärar- och suspensionskulturer såsom insektsceller, hybridom och anpassade cellinjer
- Tillverkad av Wheaton 33 lågutdragbart borosilikatglas som överensstämmer med ASTM™ Typ I, Klass A och USP Typ I krav
- Impellerstången sticker inte upp genom topplocket
- Sidoarmar för 500mL till 8L kolvar tillåter ventilerade lock som gör att kolven kan andas samtidigt som den skyddar mot kontaminering
- 1:1 headspace för bra gasutbyte
- Ingen förorening från omrörarstaven
- Nedre fördjupning på 125 ml och större kolv förbättrar cirkulationen och minskar ansamling av celler i mitten av kolven
- Storlekarna 125 till 1000 ml är graderade i steg om 50 ml; storlekar 3000 till 8000 ml graderas i steg om 500 ml; storlekarna 25mL och 50mL är icke-graderade
- Fullständigt autoklaverbar vid 121 °C i 20 minuter
Beställningsinfo
Sammansättningar på 500 ml och större kan användas med den ventilerade locket (kat. nr. 22-288-526)
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | 25 ml kolv |
| Typ | Axelmonteringssats |