Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Rostfritt stål axelmonteringssats för Celstir
Produktkod. p-3303350 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
För användning med (utrustning):
1000 ml kolv
125 ml kolv
25 ml kolv
250 ml kolv
6000 ml kolv
8000 ml kolv
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11551295
Brand: DWK Life Sciences 356880
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Justerbart skovelbladshjul för bättre blandning
  • Ge maximal ytgräns mellan kultur och kolvatmosfär
  • Idealisk för mikrobärar- och suspensionskulturer såsom insektsceller, hybridom och anpassade cellinjer
  • Tillverkad av Wheaton 33 lågutdragbart borosilikatglas som överensstämmer med ASTM™ Typ I, Klass A och USP Typ I krav
  • Impellerstången sticker inte upp genom topplocket
  • Sidoarmar för 500mL till 8L kolvar tillåter ventilerade lock som gör att kolven kan andas samtidigt som den skyddar mot kontaminering
  • 1:1 headspace för bra gasutbyte
  • Ingen förorening från omrörarstaven
  • Nedre fördjupning på 125 ml och större kolv förbättrar cirkulationen och minskar ansamling av celler i mitten av kolven
  • Storlekarna 125 till 1000 ml är graderade i steg om 50 ml; storlekar 3000 till 8000 ml graderas i steg om 500 ml; storlekarna 25mL och 50mL är icke-graderade
  • Fullständigt autoklaverbar vid 121 °C i 20 minuter
Beställningsinfo
Sammansättningar på 500 ml och större kan användas med den ventilerade locket (kat. nr. 22-288-526)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) 250 ml kolv
Typ Axelmonteringssats