Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Stödskärmar i rostfritt stål
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
För användning med (utrustning):
25 mm vakuumfiltreringsenhet
47 mm vakuumfiltreringsenhet
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För vakuumfiltreringsmontering. Wheaton™ Stödskärmar i rostfritt stål är tillverkade av material av högsta kvalitet.
- Rostfritt stål
- För användning med 25 mm montering
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | 25 mm vakuumfiltreringsenhet |
| Material | Rostfritt stål |