Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Standard öppningsglasflaskor
Produktkod. 12492591 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Bärnsten
Klart
Kvantitet:
100-pack
1000 Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 12492591
Brand: DWK Life Sciences 223692
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av typ I borosilikatglas
  • 1,5 ml (0,05 oz.)
  • 12 dia. x 32 mm H (0,47 dia. x 1,26 tum H)
  • 11 mm (0,43 tum) Crimp Top
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 1.5 mL
Höjd (engelska) 1,25 tum.
Volym (engelska) 0,05 oz.
Förslutningstyp Crimp Cap
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 1000 Cs.
Stängningsstorlek 11 mm