Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Standard öppningsglasflaskor
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Bärnsten
Klart
Kvantitet:
100-pack
1000 Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- 1,5 ml (0,05 oz.)
- 12 dia. x 32 mm H (0,47 dia. x 1,26 tum H)
- 11 mm (0,43 tum) Crimp Top
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 1.5 mL |
| Höjd (engelska) | 1,25 tum. |
| Volym (engelska) | 0,05 oz. |
| Förslutningstyp | Crimp Cap |
| Höjd (metrisk) | 32 mm |
| Kvantitet | 100-pack |
| Stängningsstorlek | 11 mm |