Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Tunn flänspropp för serumflaskor och flaskor
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
- Flänsproppar är säkrade med aluminiumkrymptätningar
- Slitsade och tre-stiftade pluggproppar är idealiska för frystorka tillämpningar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 3-ben |
| Diameter (metrisk) Inre | 2 cm |
| För användning med (applikation) | Lyofilisering |
| För användning med (utrustning) | Serumflaskor och injektionsflaskor 1,3 cm ID och 2 cm OD |
| Kvantitet | 300 Stoppar/Pk. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Grå |
| Diameter (metrisk) Botten | 13 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 20 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 20 mm |
| Visa mer |