Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Proppar för serumflaskor och flaskor: Sleeve Proper
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
11 mm
13 mm
20 mm
30 mm
Diameter (metrisk) Inre:
5 mm
7 mm
13 mm
15 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Flänsproppar är säkrade med aluminiumkrymptätningar
- Slitsade och tre-stiftade pluggproppar är för frystorka applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 13 mm |
| För användning med (applikation) | Flerpunkteringsapplikationer |
| För användning med (utrustning) | Passar 1,3 cm ID, 2 cm OD mun på serumflaskor och flaskor |
| Hårdhet | 40 Durometer |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Rött |
| Diameter (metrisk) Botten | 13 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 20 mm |
| Material | Gummi |
| Produkttyp | Ärmstoppare |