Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Proppar för serumflaskor och flaskor: Sleeve Proper
Produktkod. p-77348 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
11 mm
13 mm
20 mm
30 mm
Diameter (metrisk) Inre:
5 mm
7 mm
13 mm
15 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11798919
Brand: DWK Life Sciences 224100060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ge lufttäta överdrag
  • Flänsproppar är säkrade med aluminiumkrymptätningar
  • Slitsade och tre-stiftade pluggproppar är för frystorka applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 7 mm
För användning med (applikation) Flerpunkteringsapplikationer
För användning med (utrustning) Passar 0,7 cm ID, 1,3 cm OD mun på serumflaskor och flaskor
Hårdhet 40 Durometer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Rött
Diameter (metrisk) Botten 5 mm
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Material Gummi
Produkttyp Ärmstoppare