Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Proppar för serumflaskor och flaskor: 2-bensproppar
Produktkod. 11764189 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Produkttyp:
2-bens frystorkningsstopp
2-bens lyofiliseringspropp; Butylgummi
Rak pluggstoppare
Material:
Butylgummi
Gummi
Klorbutylisoprenblandning
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11764189
Brand: DWK Life Sciences W224100093
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ge lufttäta överdrag
  • Raka pluggproppar av flänstyp är säkrade med aluminiumkrymptätningar (06-406-11B)
  • Pluggproppar med tre stift är för frystorka applikationer (06-447E, 06-451-56)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 7 mm
Diameter (metrisk) 13 mm
För användning med (applikation) Lyofilisering
För användning med (utrustning) Passar 7 mm ID, 13 mm OD mun på serumflaskor och flaskor
Hårdhet 50 Durometer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Grå
Material Butylgummi
Produkttyp 2-bens lyofiliseringspropp; Butylgummi