Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Proppar för serumflaskor och flaskor: Rak propp
Produktkod. 10036671 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Grå
Rött
Material:
Butylgummi
Gummi
Isopren gummi
Diameter (metrisk):
13 mm
30 mm
20 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 10036671
Brand: DWK Life Sciences 224100330
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ge lufttäta överdrag
  • Flange-type stoppers are secured with aluminum crimp seals
  • Slotted and three-prong plug stoppers are for freeze-dry applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 15 mm
Diameter (metrisk) 30 mm
För användning med (utrustning) Serum bottles and vials
Hårdhet 40 Durometer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Färg Rött
Diameter (metrisk) Botten 15 mm
Material Gummi
Produkttyp Straight Plug Stopper