Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Proppar för serumflaskor och flaskor: Rak propp
Produktkod. 11788919 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Färg:
Grå
Rött
Material:
Butylgummi
Gummi
Klorobutylisoprenblandning
Diameter (metrisk):
13 mm
30 mm
20 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Material Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11788919 Grå Klorobutylisoprenblandning 13 mm Paket med 1000
10036671 Rött Gummi 30 mm Paket med 1000
12811144 Grå Butylgummi 20 cm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11788919 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 224100072
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15065.00 SEK
    12782.65 SEK / Paket med 1000
    Save 2282.35 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Ge lufttäta överdrag
  • Flänsproppar är säkrade med aluminiumkrymptätningar
  • Slitsade och tre-stiftade pluggproppar är för frystorka applikationer
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 7 mm
Diameter (metrisk) 13 mm
För användning med (utrustning) Serumflaskor och ampuller
Hårdhet 40 Durometer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Grå
Diameter (metrisk) Botten 7 mm
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Diameter (metrisk) Topp 13 mm
Material Klorobutylisoprenblandning
Produkttyp Rak pluggstoppare
Form Konisk
Sterilitet Icke-steril
Stopparnummer 13