Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Proppar för serumflaskor och flaskor: Rak propp
Produktkod. 12811144 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Grå
Rött
Material:
Butylgummi
Gummi
Isopren gummi
Diameter (metrisk):
13 mm
30 mm
20 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 12811144
Brand: DWK Life Sciences W224100173
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ge lufttäta överdrag
  • Flänsproppar är säkrade med aluminiumkrymptätningar
  • Slitsade och tre-stiftade pluggproppar är för frystorka applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 13 mm
Diameter (metrisk) 20 cm
För användning med (utrustning) Passar 1,3 cm ID, 2 cm OD mun på serumflaskor och flaskor
Hårdhet 45 Durometer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Grå
Material Butylgummi
Produkttyp Rak pluggstoppare