Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Proppar för serumflaskor och flaskor: 2-bensproppar
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
Ge lufttäta överdrag
- Raka pluggproppar av flänstyp är säkrade med aluminiumkrymptätningar (06-406-11B)
- Pluggproppar med tre stift är för frystorka applikationer (06-447E, 06-451-56)
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 1.3 mm |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| För användning med (applikation) | Inte för lyofilisering |
| För användning med (utrustning) | Passar 1,3 mm ID, 20 mm OD mun på serumflaskor och flaskor |
| Hårdhet | 45 Durometer |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Rött |
| Diameter (metrisk) Botten | 13 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 19 mm |
| Material | Gummi |
| Visa mer |