Läs mer
DWK LIFE SCIENCES™ WHEATON™ 50-positioners rack för 30 mm öppen ID
Produktkod. 10574184 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Positioner:
50
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Positioner Förpackningsstorlek
10574184 50 Paket med 5
1 options
Produktkod. 10574184 Leverantör DWK LIFE SCIENCES™ Leverantörsnummer 868808
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5155.00 SEK
    4363.82 SEK / Paket med 5
    Save 791.18 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
WHEATON™ Rack erbjuder en hållbar, autoklavbar polypropenlösning för säker organisering av ampullerna. Med alfanumerisk indexering, effektiv dränering och staplingsbar stabilitet säkerställer det enkel hantering, rengöring och pålitlig provhantering i laboratoriet.
  • Tillverkad av polypropen
  • Storleken på stället beror på flaskans överdiameter
  • Lätta att rengöra och autoklaverbara
  • Alfanumerisk indexering anges på rack
  • Ställningarna är stadiga och staplingsbara, även när flaskorna är på plats
  • Varje brunn har en öppning i botten för att underlätta dränering.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Flaskor
Material Polypropen
Positioner 50
Form Vertikal
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B x H) 13,25 x 11,5 x 1,25 tum. (33,7 x 29,2 x 3 cm)
Längd (metrisk) 33.7 cm
Längd (engelska) 13,25 tum.
Bredd (engelska) 11,5 tum.
Höjd (engelska) 1,25 tum.
Diameter (metrisk) Well 3 cm
Produkttyp Flaskställ
Diameter (metrisk) Inre 30 mm
Hyllor Flyttbart
Höjd (metrisk) 3 cm
Array 5 x 10
Bredd (metrisk) 29.2 cm