Beskrivning
- Autoklaveringsbar
- Finns i en mängd olika storlekar/färger
- Tillverkad för att ge exceptionell dimensionsstabilitet
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Vacule Ampuller |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Grå |
| Diameter (metrisk) Botten | 13 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 20 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 20 mm |
| Material | FEP |
| Produkttyp | Rak pluggpropp |
| Form | Cylindrisk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |