Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Rak plugg gummiproppar
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Grå
Red
Rött
Diameter (metrisk) Yttre:
13 mm
20 mm
Material:
FEP
Gummi
Klorbutyl-isopren
Rubber
Produkttyp:
Rak pluggstoppare
Straight Plug Stopper
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivelse
- Autoklaveringsbar
- Finns i en mängd olika storlekar/färger
- Tillverkad för att ge exceptionell dimensionsstabilitet
Tekniske data
Tekniske data
| För användning med (utrustning) | Vacule Ampuller |
| Färg | Rött |
| Diameter (metrisk) Yttre | 20 mm |
| Material | Gummi |
| Produkttyp | Rak pluggstoppare |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion