Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Rak plugg gummiproppar
Produktkod. 12462631 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Grå
Red
Rött
Diameter (metrisk) Yttre:
13 mm
20 mm
Material:
FEP
Gummi
Klorbutyl-isopren
Rubber
Produkttyp:
Rak pluggstoppare
Straight Plug Stopper
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 12462631
Brand: DWK Life Sciences 224100174
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger maximal tätning för flaskor med raka glasyta. Wheaton™ Raka gummiproppar är tillverkade av råvaror av högsta kvalitet.
  • Autoklaveringsbar
  • Finns i en mängd olika storlekar/färger
  • Tillverkad för att ge exceptionell dimensionsstabilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Vacule Ampuller
Färg Grå
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Material Klorbutyl-isopren
Produkttyp Rak pluggstoppare