Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Ultra Pure raka pluggstoppare
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Diameter (metrisk) Botten:
7 mm
13 mm
Diameter (metrisk) Topp:
13 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Autoklaveringsbar
- Låg nivå av extraherbart material
- Överensstämmer med amerikanska, europeiska och japanska farmakopéer
- Fri från latex, nitrosaminer och 2-MCBT (2-merkaptobensotiazol)
- Kompatibel med applikationer som Water for Injection (WFI) där gummi kan orsaka problem
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Lyofilisering |
| Hårdhet | 47 Shore A |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Grå |
| Diameter (metrisk) Botten | 7 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 13 mm |
| Material | Bromobutylgummi |
| Produkttyp | Rak pluggstoppare |