Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Bromobutylgummiproppar med rak plugg för flaskor och serumflaskor
Produktkod. 12462641 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Grå
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 12462641
Brand: DWK Life Sciences 224100331
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För maximal försegling av flaskor med rak väggglasfinish
  • Finns i val av olika material (silikon och bromobutyl)
Rekommenderas inte för injektionsflaskor med tillbakablåsningsfunktion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 3cm
För användning med (utrustning) Passar 1,5 cm ID, 3 cm OD mun på flaskor och serumflaskor
Hårdhet 50 Durometer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Grå
Material Bromobutylgummi
Produkttyp Rak pluggstoppare