Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Sub-Surface Grab Sampler™ I System
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
Innehåller
Levereras monterad med två klämmor av rostfritt stål och en autoklaverbar 1000mL graderad borosilikatglasprovflaska med PTFE-fodrad lock.
- Lätt 6 ft.L (1,8 m) aluminiumrör och två justerbara klämmor av rostfritt stål håller en graderad 1000 ml provtagningsflaska
- Enkel enhet på änden av röret tar bort och sätter tillbaka locket medan flaskan är nedsänkt
- Tillverkad av 0,75 tum. (1,9 cm) fyrkantig aluminiumslang med gyllene alodinfinish
- Flaskan tål upprepad autoklavering och kylning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Subsurface Sampling System |
| Material | Glass |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Inkluderar | Två klämmor av rostfritt stål och en autoklaverbar 1000mL graderad provflaska av borosilikatglas med PTFE-fodrat lock |
| Stängningsmaterial | PTFE |
| Kapacitet (engelska) | 33,8 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Avsluta | Gyllene alodin |
| Certifikat och efterlevnad | EPA |
| Mått (L x B) | 72 x 0,75 tum. (183 x 2 cm) |
| Visa mer |