Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Sub Surface Grab Sampler II
Produktkod. 12407371 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Längd (metrisk):
1,83 m
3,66 m
5,49 m
Längd (engelska):
6 fot
12 fot
18 fot
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12407371
Brand: DWK Life Sciences 990450
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
1000 ml provflaska med smal mun med PTFE-fodrat lock
För åtkomst till vätskeflöde i djupa brunnar och svåråtkomliga provtagningsområden under ytan
  • Består av ett inert polypropenhuvud med beslag i rostfritt stål och en stång i aluminium med gyllene alodinfinish
  • Kabel överst på handtaget lyfter den fjäderbelastade kolven från flasköppningen och låter vätska komma in genom fyra 15,9 mm (0,625 tum) diameter hål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Subsurface Sampler
Inkluderar 1000 ml provflaska med smal mun, lock
Huvudmaterial Polypropen
Kapacitet (engelska) 33,8 oz.
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Avsluta Gyllene alodin
Certifikat och efterlevnad EPA
Längd (engelska) 18 fot
Längd (metrisk) 5,49 m