Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Sub Surface Grab Sampler II
Produktkod. 12487361 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Längd (metrisk):
1.83 m
3.66 m
5.49 m
Längd (engelska):
6 ft.
12 ft.
18 ft.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12487361
Brand: DWK Life Sciences 990350
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
1000 ml provflaska med smal mun med PTFE-fodrat lock
För åtkomst till vätskeflöde i djupa brunnar och svåråtkomliga provtagningsområden under ytan
  • Består av ett inert polypropenhuvud med beslag i rostfritt stål och en stång i aluminium med gyllene alodinfinish
  • Kabel överst på handtaget lyfter den fjäderbelastade kolven från flasköppningen och låter vätska komma in genom fyra 15,9 mm (0,625 tum) diameter hål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Subsurface Sampler
Inkluderar 1000 ml provflaska med smal mun, lock
Huvudmaterial Polypropen
Kapacitet (engelska) 33,8 oz.
Kapacitet (metrisk) 1 L
Avsluta Gyllene alodin
Certifikat och efterlevnad EPA
Längd (engelska) 6 ft.
Längd (metrisk) 1.83 m