Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Sub Surface Grab Sampler II
Produktkod. 12694833 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Längd (metrisk):
1,83 m
3,66 m
5,49 m
Längd (engelska):
6 fot
12 fot
18 fot
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Längd (engelska) Förpackningsstorlek
12694833 3,66 m 12 fot Varje
12487361 1,83 m 6 fot Varje
12407371 5,49 m 18 fot Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12694833 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 990400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16611.00 SEK
    13053.20 SEK / Paket med 1
    Save 3557.80 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 08-03-2027
Innehåller
1000 ml provflaska med smal mun med PTFE-fodrat lock
För åtkomst till vätskeflöde i djupa brunnar och svåråtkomliga provtagningsområden under ytan
  • Består av ett inert polypropenhuvud med beslag i rostfritt stål och en stång i aluminium med gyllene alodinfinish
  • Kabel överst på handtaget lyfter den fjäderbelastade kolven från flasköppningen och låter vätska komma in genom fyra 15,9 mm (0,625 tum) diameter hål
Specifikationer
Produkttyp Subsurface Sampler
Inkluderar 1000 ml provflaska med smal mun, lock
Huvudmaterial Polypropen
Kapacitet (engelska) 33,8 oz.
Kapacitet (metrisk) 1 L
Avsluta Gyllene alodin
Certifikat och efterlevnad EPA
Längd (engelska) 12 fot
Längd (metrisk) 3,66 m