Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Avsmalnande vävnadskvarnar
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet:
0,033 oz., 1 ml
0,1 oz., 3 ml
0,16 oz., 5 ml
0,5 oz., 15 ml
Diameter (engelska) Utsida:
0,43 tum.
0,51 tum
0,7 tum
Längd (engelska):
5,11 tum
8,66 tum.
8,7 tum
8,74 tum.
Längd (engelska) rör:
1,92 tum
3,38 tum.
3,66 tum.
4,48 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Förbättrad design med längre avsmalnande yta på både morteln och mortelstöten
Den koniska ytan tillåter initial storleksminskning följt av passage genom den cylindriska sektionen för det slutliga homogeniseringssteget. Slipningseffektiviteten förbättras och det krävs mindre tid jämfört med Tenbroeck och Potter-Elvehjem mönster. När mortelstöten är“ botten” inom murbruket är frigången en enhetlig 0,004 tum till 0,006 tum. (0,1 till 0,15 mm).
- Homogeniserar bindväv inklusive hjärta, muskler, hud och lungor samt växtvävnad
- Tillverkad av lågutdragbart borosilikatglas som överensstämmer med ASTM Typ I, Klass A och USP Typ I krav
- Utbytbara komponenter tar bort besväret med matchande delar
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 0,033 oz. |
| Clearance (engelska) | 0,004 till 0,006 tum. |
| Uttag (metrisk) | 0,10 till 0,15 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Utsida | 0,43 tum. |
| Kapacitet (metrisk) | 50 pmol RNA per reaktion |
| Diameter (metrisk) Utsida | 11mm |
| För användning med (applikation) | Idealisk för homogenisering av hjärta, muskler, lungor, hud och växtvävnad |
| Längd (engelska) rör | 1,92 tum |
| Längd (engelska) | 5,11 tum |
| Visa mer |