Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Avsmalnande vävnadskvarnar
Produktkod. p-3303357 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet:
0,033 oz., 1 ml
0,1 oz., 3 ml
0,16 oz., 5 ml
0,5 oz., 15 ml
Diameter (engelska) Utsida:
0,43 tum.
0,51 tum
0,7 tum
Längd (engelska):
5,11 tum
8,66 tum.
8,7 tum
8,74 tum.
Längd (engelska) rör:
1,92 tum
3,38 tum.
3,66 tum.
4,48 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10580072
Brand: DWK Life Sciences 358103
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förbättrad design med längre avsmalnande yta på både morteln och mortelstöten
Den koniska ytan tillåter initial storleksminskning följt av passage genom den cylindriska sektionen för det slutliga homogeniseringssteget. Slipningseffektiviteten förbättras och det krävs mindre tid jämfört med Tenbroeck och Potter-Elvehjem mönster. När mortelstöten är“ botten” inom murbruket är frigången en enhetlig 0,004 tum till 0,006 tum. (0,1 till 0,15 mm).
  • Homogeniserar bindväv inklusive hjärta, muskler, hud och lungor samt växtvävnad
  • Tillverkad av lågutdragbart borosilikatglas som överensstämmer med ASTM Typ I, Klass A och USP Typ I krav
  • Utbytbara komponenter tar bort besväret med matchande delar
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,033 oz.
Clearance (engelska) 0,004 till 0,006 tum.
Uttag (metrisk) 0,10 till 0,15 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Utsida 0,43 tum.
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA per reaktion
Diameter (metrisk) Utsida 11mm
För användning med (applikation) Idealisk för homogenisering av hjärta, muskler, lungor, hud och växtvävnad
Längd (engelska) rör 1,92 tum
Längd (engelska) 5,11 tum
Längd (metrisk) 130mm
Längd (metrisk) rör 49mm
Material Borsilikatglas
Kapacitet 0,033 oz., 1 ml