Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Avsmalnande vävnadskvarnar med PTFE-stötstötar
Produktkod. 10240472 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet:
0,1 oz., 3 ml
0,16 oz., 5 ml
0,5 oz., 15 ml
Längd (engelska) mortelstöt:
8,6 tum
9,4 tum
Längd (engelska) rör:
3,38 tum.
3,6 tum
4,48 tum.
Rördiameter (engelska) Utsida:
0,43 tum.
0,51 tum
0,7 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Längd (engelska) mortelstöt Längd (engelska) rör Rördiameter (engelska) Utsida Förpackningsstorlek
10240472 0,16 oz., 5 ml 8,6 tum 3,6 tum 0,51 tum Varje
10608085 0,1 oz., 3 ml 8,6 tum 3,38 tum. 0,43 tum. Varje
11748939 0,5 oz., 15 ml 9,4 tum 4,48 tum. 0,7 tum Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10240472 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 358141
Beräknad leverans: 09-12-2026
Avsmalnande tissuekvarn med PTFE mortelstöt för mjuka vävnader
Staven i rostfritt stål är 0,25 tum. (6,3 mm) i diameter och tillräckligt lång för att passa in i chucken Wheaton Overhead omrörare.
  • PTFE mortelstöt med stav av rostfritt stål passar krafthomogenisator
  • Homogeniserar mjukvävnad såsom hjärna
  • Murbruk tillverkad av lågextraherande borosilikatglas
  • Utbytbara komponenter tar bort besväret med att matcha delar
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,16 oz.
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Material Borosilikatglas, PTFE
Produkttyp Avsmalnande vävnadskvarn
Längd (engelska) mortelstöt 8,6 tum
Längd (metrisk) mortelstöt 220mm
Längd (engelska) rör 3,6 tum
Längd (metrisk) rör 93mm
Rördiameter (engelska) Utsida 0,51 tum
Rördiameter (metrisk) utsida 13mm
Kapacitet 0,16 oz., 5 ml