Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Avsmalnande vävnadskvarnar med PTFE-stötstötar
Produktkod. 11748939 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 mL
5 mL
15 mL
Längd (engelska) mortelstöt:
8,6 tum
9,4 tum
Längd (engelska) rör:
3,38 tum.
3,6 tum
4,48 tum.
Rördiameter (engelska) Utsida:
0,43 tum.
0,51 tum
0,7 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (engelska) mortelstöt Längd (engelska) rör Rördiameter (engelska) Utsida Förpackningsstorlek
11748939 15 mL 9,4 tum 4,48 tum. 0,7 tum Varje
10608085 3 mL 8,6 tum 3,38 tum. 0,43 tum. Varje
10240472 5 mL 8,6 tum 3,6 tum 0,51 tum Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11748939 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 358145
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2530.50 SEK
    2400.52 SEK / Paket med 1
    Save 129.98 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 19-03-2027
Avsmalnande tissuekvarn med PTFE mortelstöt för mjuka vävnader
Staven i rostfritt stål är 0,25 tum. (6,3 mm) i diameter och tillräckligt lång för att passa in i chucken Wheaton Overhead omrörare.
  • PTFE mortelstöt med stav av rostfritt stål passar krafthomogenisator
  • Homogeniserar mjukvävnad såsom hjärna
  • Murbruk tillverkad av lågextraherande borosilikatglas
  • Utbytbara komponenter tar bort besväret med att matcha delar
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,5 oz.
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Material Borosilikatglas, PTFE
Produkttyp Vävnadskvarn
Inkluderar Med Teflon Stämpel
Längd (engelska) mortelstöt 9,4 tum
Längd (metrisk) mortelstöt 240mm
Längd (engelska) rör 4,48 tum.
Längd (metrisk) rör 114mm
Rördiameter (engelska) Utsida 0,7 tum
Rördiameter (metrisk) utsida 18mm