Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Tenbroeck vävnadskvarn
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet:
0,03 oz., 1 ml
0,06 oz., 2 ml
0,23 oz., 7 ml
0,5 oz., 15 ml
1,35 oz., 40 ml
Längd (engelska):
5,51 tum
7,4 tum
9,8 tum
12,5 tum
Längd (engelska) rör:
1,8 tum
1,9 tum.
3,2 tum.
3,7 tum
5,5 tum
Rördiameter (engelska) Utsida:
0,43 tum.
0,62 tum.
0,86 tum.
1,25 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
Med utökad behållare och hällläpp
- Precision tillverkad av Wheaton-33™ lågt extraherbart borosilikatglas
- Kan manövreras för hand eller låghastighetsmotor
- Ihåligt handtag tillåter packning med is för att minska värmeuppbyggnaden
- Avståndet mellan mortelstöt och rör är cirka 0,12 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 0,23 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 7 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Tenbroeck vävnadskvarn |
| Längd (engelska) | 7,4 tum |
| Längd (metrisk) | 190mm |
| Längd (engelska) rör | 3,2 tum. |
| Längd (metrisk) rör | 82mm |
| Rördiameter (engelska) Utsida | 0,62 tum. |
| Rördiameter (metrisk) utsida | 16mm |
| Visa mer |