Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Tenbroeck vävnadskvarn
Produktkod. p-155635 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet:
0,03 oz., 1 ml
0,06 oz., 2 ml
0,23 oz., 7 ml
0,5 oz., 15 ml
1,35 oz., 40 ml
Längd (engelska):
5,51 tum
7,4 tum
9,8 tum
12,5 tum
Längd (engelska) rör:
1,8 tum
1,9 tum.
3,2 tum.
3,7 tum
5,5 tum
Rördiameter (engelska) Utsida:
0,43 tum.
0,62 tum.
0,86 tum.
1,25 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 10698643
Brand: DWK Life Sciences 357428
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med utökad behållare och hällläpp
  • Precision tillverkad av Wheaton-33™ lågt extraherbart borosilikatglas
  • Kan manövreras för hand eller låghastighetsmotor
  • Ihåligt handtag tillåter packning med is för att minska värmeuppbyggnaden
  • Avståndet mellan mortelstöt och rör är cirka 0,12 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 1,35 oz.
Kapacitet (metrisk) 40 mL
Material Borsilikatglas
Produkttyp Tenbroeck vävnadskvarn
Längd (engelska) 12,5 tum
Längd (metrisk) 320mm
Längd (engelska) rör 5,5 tum
Längd (metrisk) rör 140mm
Rördiameter (engelska) Utsida 1,25 tum.
Rördiameter (metrisk) utsida 32mm
Kapacitet 1,35 oz., 40 ml