Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ TPE sterila anslutningssatser (för läkemedels- och bioteknikanvändning)
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
3,18 mm
6,35 mm
Tjocklek (metrisk):
1,6 mm
2,3 mm
Inkluderar:
Han- och honlueranslutningar fästa på 5 fot av slangen
Snabbkopplingar fixerade till 5 fot slang
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 5
Beskrivning
För användning med Wheaton Standard 2,3 mm pumphuvud och valfritt 1,6 mm pumphuvud.
- Strålningssteriliserat kit inkluderar han- och hon-luer- eller snabbkopplingar fästa på 5 ft TPE-slang
- Fem individuellt förpackade sammansättningar per fodral för snabb implementering på högvärdiga prover, kulturer eller titrar
- USP KLASS VI och animaliska komponenter fria (ADCF )
- Steriliserbar med autoklav, strålning, EtO, kemikalier, återanvändbar, värmeförseglingsbar, värmesvetsbar
Beställningsinfo
Bulkslang finns separat (kat. nr. 03-410-305 till -307.)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP-klass VI |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,25 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 6,35 mm |
| Material | TPE |
| Total längd (engelska) | 5 ft. |
| Total längd (metrisk) | 152 cm |
| Tjocklek (engelska) | 0,06 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 1,6 mm |
| För användning med | Wheaton standard 2,3 mm pumphuvud och valfritt 1,6 mm pumphuvud |
| Visa mer |