Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Trypsineringsflaskor med sidoarm
Produktkod. p-2381458 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
35 mL
75 mL
150 mL
300 mL
700 mL
Graderad:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10694943
Brand: DWK Life Sciences 355752
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kolvar har djupa räfflade sidor för att främja blandning. En fördämning under sidoarmen håller kvar untrypsiniserad vävnad vid dekantering. Ett djupt skruvlock på sidoarmen förhindrar kontaminering av kolvens innehåll.
  • Sidoarm möjliggör enklare dekantering av innehållet samtidigt som stora partiklar kvarhålls bakom dammen
  • Sidoarmsmössor är storlek 20-415
  • Kepsar har vita styren-butadiengummifoder
  • Flaskor gjorda av Wheaton 33 lågutdragbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E-438 Typ I, klass A krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Stil: Erlenmeyer Trypsinizing
Kapacitet (metrisk) 35 mL
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) Används för att bilda cellsuspensioner genom trypsindigestion av bindeproteiner
Inkluderar 20-415 Sidoarmslock och topplock har vit styrenbutadiengummifoder
Trådstorlek 430
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Nej
Förslutningstyp Skruva
Stängningsstorlek 24 mm