Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Typ I borosilikat BOD-flaskor
Product Code. 12483741 Shop All Wheaton Science Products Products
Change view
Click to view available options
Nej. Sekvens:
313 till 336
337 till 360
361 till 384
385 till 408
409 till 432
Räckvidd:
313 till 336
337 till 360
361 till 384
385 till 408
409 till 432
Unit Size:
Paket med 24
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Nej. Sekvens Räckvidd Unit Size
12483741 313 till 336 313 till 336 Paket med 24
12403751 337 till 360 337 till 360 Paket med 24
12423751 361 till 384 361 till 384 Paket med 24
12443751 385 till 408 385 till 408 Paket med 24
12463751 409 till 432 409 till 432 Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 12483741 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 22749714G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7080.00 SEK
    5111.78 SEK / Paket med 24
    Save 1968.22 SEK
    27% Av
View all promotions
Beräknad leverans: 14-04-2027
Innehåll enkelt prover med dessa BOD-flaskor, med pennyhead-proppar i glas
  • Typ I borosilikatglaskonstruktion
  • Designad för att förhindra luftinneslutning
  • Höjd: 165 mm (6,5 tum)
  • Diameter: 69 mm (2,72 tum)
  • Kapacitet: 300 ml (10 oz.)
Specifications
Streckkod Ja
Volym (metrisk) 300 mL
För användning med (applikation) Används för att inkubera utspädda prover av avloppsvatten, avloppsvatten, förorenat vatten och industriavfall för att bestämma mängden syre som krävs under stabilisering av nedbrytbart organiskt material genom aerob biokemisk verkan
Markeringspunkt Ja
Material Borsilikatglas
Nej. Sekvens 313 till 336
Räckvidd 313 till 336
Propp Pennyhead
Volym (engelska) 10,14 oz.
Höjd (engelska) 6,49 tum
Höjd (metrisk) 16.5 cm
Diameter (engelska) 2,7 tum
Diameter (metrisk) 6.9 cm