Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Uni-Dose Seal Crimper
Produktkod. 11521175 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Crimpmaster Crimping Station
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
11521175 Crimpmaster Crimping Station Varje
1 options
Produktkod. 11521175 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 224316
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kompatibel med Crimpmaster™ crimpstation
  • Ergonomiskt handtag
  • Polerade crimpkäftar
  • Kort handtag
  • Fjädermontering
  • Justerbart stopp
  • Bifoga 28.5 Uni-Dose tätar med denna tätningspress
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Crimpmaster Crimping Station