Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Ofodrade aluminiumtätningar med mittskiva
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10488901 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Blått
Rött
Stängningsstorlek:
13 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 10488901
Brand: DWK Life Sciences 22418305
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Exponerar toppen av gummiproppen för sprutan när mittskivan öppnas eller tas bort
  • Finns i 13 eller 20 mm OD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Material Aluminium
Kvantitet 1000/Cs.
Typ Center Disc Tear-out Cap
Stängningsstorlek 20 mm