Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Ofodrade aluminiumtätningar med mittskiva
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Blått
Rött
Stängningsstorlek:
13 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
Exponerar toppen av gummiproppen för sprutan när mittskivan öppnas eller tas bort
- Finns i 13 eller 20 mm OD
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| Material | Aluminium |
| Kvantitet | 1000/Cs. |
| Typ | Center Disc Tear-out Cap |
| Stängningsstorlek | 13 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu