Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Ofodrade aluminiumtätningar med öppen topp
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11768769 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Blått
Klart
Naturlig
Rött
Stängningsstorlek:
11 mm
13 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11768769
Brand: DWK Life Sciences 22417705
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Öppen försegling exponerar proppen för provtagning med en spruta
  • Ofodrad
  • Förslutningstyp: Tätning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Material Aluminium
Kvantitet 1000/Cs.
Typ Öppna topplocket
Stängningsstorlek 13 mm