Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Ofodrade aluminiumtätningar med öppen topp
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Blått
Klart
Naturlig
Rött
Stängningsstorlek:
11 mm
13 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Ofodrad
- Förslutningstyp: Tätning
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Material | Aluminium |
| Kvantitet | 1000/Cs. |
| Typ | Öppna topplocket |
| Stängningsstorlek | 11 mm |