Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Ofodrade aluminiumtätningar
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Blått
Klart
Naturlig
Rött
Stängningsstorlek:
13 mm
20 mm
30 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
Avrivningsförseglingen kan tas bort helt så att innehållet kan rinna från flaskan
- Aluminium
- Ofodrad
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Naturlig |
| Material | Aluminium |
| Kvantitet | 1000/Cs. |
| Typ | Avrivbar mössa |
| Stängningsstorlek | 13 mm |