Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ med Crimp Top Finish; inga stängningar
Produktkod. 11586295 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 ml
0,3 ml
1 ml
2 ml
3 ml
5 ml
Höjd (metrisk):
32 mm
40 mm
41 mm
46 mm
61 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
12 mm
13 mm
20 mm
Volym (engelska):
0,027 dr.
0,1 dr.
0,3 dr.
0,5 dr.
0,8 dr.
1,4 dr.
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Höjd (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Volym (engelska) Förpackningsstorlek
11586295 5 ml 61 mm 20 mm 1,4 dr. Paket med 12
12693355 0,3 ml 32 mm 12 mm 0,1 dr. Paket med 12
12603365 0,3 ml 32 mm 13 mm 0,1 dr. Paket med 12
11576295 2 ml 40 mm 20 mm 0,5 dr. Paket med 12
12663355 0,1 ml 32 mm 12 mm 0,027 dr. Paket med 12
12643365 1 ml 41 mm 13 mm 0,3 dr. Paket med 12
10531042 3 ml 46 mm 20 mm 0,8 dr. Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11586295 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W986219NG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2855.00 SEK
    2519.81 SEK / Paket med 12
    Save 335.19 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
I lager
WHEATON™ V Vial™ med Crimp Top Finish; no Closures är idealiska för småskaliga reaktioner, centrifugering, lagring, förpackning och frakt av viktiga prover. Tillverkad av lågutvinningsbart borosilikatglas med koniska inre botten för maximal provutvinning.
Idealisk för småskaliga reaktioner, centrifugering, lagring, förpackning och frakt av vitala prover.
  • Inte examinerad
  • Klara flaskor tillverkade av Wheaton-33™ lågutvinnbart borosilikatglas
  • Koniska inre bottnar utformade för att ge total nedåtgående dränering för maximal provuttagning
  • Krimp toppfinish, stängningar köpta separat
  • Lämplig för småskaliga reaktioner, centrifugering, lagring, förpackning och frakt av viktiga prover
Beställningsinfo
Förslutningar säljs separat.
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 0,51 tum
Diameter (metrisk) Inre 13 mm
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Material Borosilikatglas (lågt extraherbart)
Förslits Nej
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 5 ml
För användning med (applikation) Används för småskaliga reaktioner, centrifugering, lagring, förpackning och frakt av vitala prover
Graderad Nej
Stil Konisk V
Volym (engelska) 1,4 dr.
Förslutningstyp Crimp Cap
Kvantitet 12/Pk.
Markeringspunkt Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klass A
Höjd (metrisk) 61 mm
Produkttyp V Vial med Crimp Top