Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ med Crimp Top Finish; inga stängningar
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
0.1 mL
0.3 mL
1 mL
2 mL
3 mL
5 mL
Höjd (metrisk):
32 mm
40 mm
41 mm
46 mm
61 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
12 mm
13 mm
20 mm
Volym (engelska):
0.027 dr.
0.1 dr.
0.3 dr.
0.5 dr.
0.8 dr.
1.4 dr.
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
Idealisk för småskaliga reaktioner, centrifugering, lagring, förpackning och frakt av vitala prover.
- Inte examen
- Genomskinliga flaskor är tillverkade av Wheaton-33™ lågt extraherbart borosilikatglas
- Koniska inre bottnar är designade för att ge total nedåtgående dränering för maximal provtagning
Beställningsinfo
Förslutningar säljs separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Inre | 0,27 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 7 mm |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 13 mm |
| Material | Borosilikatglas (lågt extraherbart) |
| Volym (metrisk) | 0.3 mL |
| För användning med (applikation) | Används för småskaliga reaktioner, centrifugering, lagring, förpackning och frakt av vitala prover |
| Graderad | Nej |
| Stil | Konisk V |
| Volym (engelska) | 0.1 dr. |
| Visa mer |