Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ med Crimp Top Finish; inga stängningar
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
0,1 ml
0,3 ml
1 ml
2 ml
3 ml
5 ml
Höjd (metrisk):
32 mm
40 mm
41 mm
46 mm
61 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
12 mm
13 mm
20 mm
Volym (engelska):
0,027 dr.
0,1 dr.
0,3 dr.
0,5 dr.
0,8 dr.
1,4 dr.
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
Idealisk för småskaliga reaktioner, centrifugering, lagring, förpackning och frakt av vitala prover.
- Inte examen
- Genomskinliga flaskor är tillverkade av Wheaton-33™ lågt extraherbart borosilikatglas
- Koniska inre bottnar är designade för att ge total nedåtgående dränering för maximal provtagning
Beställningsinfo
Förslutningar säljs separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 13 mm |
| Material | Borosilikatglas (lågt extraherbart) |
| Volym (metrisk) | 1 ml |
| För användning med (applikation) | Används för småskaliga reaktioner, centrifugering, lagring, förpackning och frakt av vitala prover |
| Graderad | Nej |
| Stil | Konisk V |
| Volym (engelska) | 0,3 dr. |
| Produktlinje | Wheaton |
| Volym (metrisk) Totalt | 1 mL |
| Visa mer |