Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ med skruvlock med öppen topp: Klar
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
0,1 ml
0,3 ml
1 ml
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
Höjd (metrisk):
35 mm
44 mm
50 mm
65 mm
72 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
12 mm
13 mm
20 mm
24 mm
Graderad:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Beskrivning
Innehåller
Silikonfodrade, svarta fenolskruvlock med PTFE.
Tillverkad av Wheaton-33™ lågt extraherbart borosilikatglas.
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | PTFE/silikon |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 24 mm |
| Material | Borosilikatglas (lågt extraherbart) |
| Volym (metrisk) | 10 ml |
| För användning med (applikation) | Idealisk för småskaliga reaktioner, centrifugering, lagring, förpackning och frakt |
| Graderad | Nej |
| nr per ärende | 6 |
| Stil | Konisk V |
| Trådstil | Skruva |
| Visa mer |