Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ med skruvlock med öppen topp: Klar
Produktkod. 11556305 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 ml
0,3 ml
1 ml
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
Höjd (metrisk):
35 mm
44 mm
50 mm
65 mm
72 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
12 mm
13 mm
20 mm
24 mm
Graderad:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Höjd (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Graderad unitSize
11556305 0,3 ml 35 mm 13 mm Ja Paket med 12
13111813 2 ml 44 mm 20 mm Ja Paket med 12
10299974 5 ml 65 mm 20 mm Ja Paket med 12
10453265 3 ml 50 mm 20 mm Nej Paket med 12
11576305 3 ml 50 mm 20 mm Ja Paket med 12
12673355 0,3 ml 35 mm 12 mm Nej Paket med 12
10297903 0,1 ml 35 mm 12 mm Nej Paket med 12
11546305 0,3 ml 35 mm 13 mm Nej Paket med 12
10378673 1 ml 44 mm 13 mm Nej Paket med 12
11566305 1 ml 44 mm 20 mm Ja Paket med 12
10298093 2 ml 44 mm 20 mm Nej Paket med 12
10398913 5 ml 65 mm 20 mm Nej Paket med 12
10603543 10 ml 72 mm 24 mm Nej Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 11556305 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W986293NG
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Silikonfodrade, svarta fenolskruvlock med PTFE.
Koniska inre bottnar är designade för att ge total nedåtgående dränering och maximal återhämtning av innehåll med spruta
Tillverkad av Wheaton-33™ lågt extraherbart borosilikatglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) PTFE/Silicon Septa
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Material Borosilikatglas (lågt extraherbart)
Volym (metrisk) 0,3 ml
För användning med (applikation) Idealisk för småskaliga reaktioner, centrifugering, lagring, förpackning och frakt
Graderad Ja
Stil Konisk V
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 0.1 dr.
Stängningsmaterial Fenol
Förslutningstyp Skruvlock (öppen topp)
Certifikat och efterlevnad ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klass A
Höjd (metrisk) 35 mm